Stampa…
(3-Glicidossipropil)trimetossisilano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
G0210-25G G0210-500G G0210-100G
TCIAG0210-25GEA 16 EUR
TCIAG0210-25G TCIAG0210-500G TCIAG0210-100G
(3-Glicidossipropil)trimetossisilano ≥97.0% (by GC)
(3-Glicidossipropil)trimetossisilano
Formula: C₉H₂₀O₅Si
Peso molecolare: 236,34 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005144
CAS Number: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&vid=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %