2-Bromo-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
B0808-25G
B0808-500G
TCIAB0808-25GEA
55
EUR
TCIAB0808-25G
TCIAB0808-500G
2-Bromo-p-cresol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-p-cresol
Formula:
C₇H₇BrO Peso molecolare: 187,04 g/mol Punto di ebollizione: 214°C Punto di fusione: 26 °C Densità: 1,5468 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00002151 CAS Number: 6627-55-0 EINECS: 229-595-7 |
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |