10-Bromo-1-decanol ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
HO(CH₂)₉CH₂Br Punto di ebollizione: 169°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00041681 CAS Number: 53463-68-6 EINECS: 258-572-4 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 85.0 % |