4-Bromo-2,6-xylidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Formula:
C₈H₁₀BrN Punto di ebollizione: 120 °C (0,2 -rr) Punto di fusione: 50 °C |
MDL Number:
MFCD00007826 CAS Number: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |