3-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrNO Punto di ebollizione: 220°C Densità: 1,586 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002014 CAS Number: 23138-55-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |