α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆BrF₃O Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 32 °C Densità: 1,583 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00236321 CAS Number: 198649-68-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |