Stampa…
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
B3074-25G B3074-5G
TCIAB3074-25GEA 90 EUR
TCIAB3074-25G TCIAB3074-5G
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Peso molecolare: 270,01 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014685
CAS Number: 349-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c6025e74e98ddff0e50eefcdb071274562ad7b&vid=44c6025e74e98ddff0e50eefcdb071274562ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %