2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃BrFN Punto di ebollizione: 62°C |
MDL Number:
MFCD04114128 CAS Number: 40273-45-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |