(3-Bromophenyl)acetic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 102…103 °C |
MDL Number:
MFCD00004330 CAS Number: 1878-67-7 EINECS: 217-522-1 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 98.0 to 104.0 deg-C |