Stampa…
3-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
B0557-25G B0557-5G
TCIAB0557-25GEA 81 EUR
TCIAB0557-25G TCIAB0557-5G
3-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄BrClO
Punto di ebollizione: 240°C
Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000669
CAS Number: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ecd6c5ebc6ab7f50ea351d29c6941221496a9c&vid=61ecd6c5ebc6ab7f50ea351d29c6941221496a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %