Stampa…
5-Bromo-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B2342-1G B2342-25G B2342-5G
TCIAB2342-1GEA 23 EUR
TCIAB2342-1G TCIAB2342-25G TCIAB2342-5G
5-Bromo-1-indanone ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1-indanone
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,06 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 126…127 °C
MDL Number: MFCD00082718
CAS Number: 34598-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d06c1e77687edccc75147cde3f3b3ba8bceb238&vid=4d06c1e77687edccc75147cde3f3b3ba8bceb238&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C