Stampa…
5-Bromo-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
B1954-25G B1954-5G
TCIAB1954-25GEA 117 EUR
TCIAB1954-25G TCIAB1954-5G
5-Bromo-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃BrO₂
Peso molecolare: 174,98 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00159501
CAS Number: 1899-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbaf42871bfdbda09c76b08fae3157bc0c1ef9d8&vid=dbaf42871bfdbda09c76b08fae3157bc0c1ef9d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency