Stampa…

4-Bromoindole ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Bromo-1H-indole

B1797-1G B1797-5G
TCIAB1797-1GEA 28 EUR
TCIAB1797-1G TCIAB1797-5G
4-Bromoindole ≥97.0% (by GC)
4-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
MDL Number: MFCD00671502
CAS Number: 52488-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f20ec4fcca7eb69689ba73311ca02e1f4eb69f5f&vid=f20ec4fcca7eb69689ba73311ca02e1f4eb69f5f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR