Stampa…
3-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2962-1G B2962-5G
TCIAB2962-1GEA 64 EUR
TCIAB2962-1G TCIAB2962-5G
3-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 76°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00191224
CAS Number: 38749-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0586a4fc21fefd7f23f2e469bf757c15dbecd38&vid=e0586a4fc21fefd7f23f2e469bf757c15dbecd38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %