Stampa…
11-Bromo-1-undecene ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3576-5G B3576-25G
TCIAB3576-5GEA 54 EUR
TCIAB3576-5G TCIAB3576-25G
11-Bromo-1-undecene ≥94.0% (by GC)
11-Bromo-1-undecene
Formula: C₁₁H₂₁Br
Punto di ebollizione: 115°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040825
CAS Number: 7766-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&vid=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %