Stampa…
Triphenylene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0513-1G T0513-100MG
TCIAT0513-1GEA 78 EUR
TCIAT0513-1G TCIAT0513-100MG
Triphenylene ≥96.0% (by GC)
Triphenylene
Formula: C₁₈H₁₂
Punto di ebollizione: 425°C
Punto di fusione: 199 °C
Densità: 1,302 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001108
CAS Number: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70150a32e28ffeea4b05475857393c4e5a78b30b&vid=70150a32e28ffeea4b05475857393c4e5a78b30b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C