Stampa…
4-Methylpyrimidine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0356-25G M0356-5G
TCIAM0356-25GEA 135 EUR
TCIAM0356-25G TCIAM0356-5G
4-Methylpyrimidine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
4-Methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
Punto di fusione: 32 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006115
CAS Number: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&vid=6ebf137eecd5954cd0baf966fcb079a7ccac0ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %