Stampa…
2,2'-Bipiridina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
B0468-25G B0468-500G B0468-100G
TCIAB0468-25GEA 39 EUR
TCIAB0468-25G TCIAB0468-500G TCIAB0468-100G
2,2'-Bipiridina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2,2'-Dipiridile
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di ebollizione: 273°C
Punto di fusione: 70…72 °C
Densità: 1,326 g/cm³ (-150 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006212
CAS Number: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f034e3d688e952a90bfb14613620ae5c61137e11&vid=f034e3d688e952a90bfb14613620ae5c61137e11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 69.5 to 72.0 deg-C
Solubility in EtOH transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %