Stampa…

3-Methylpyridazine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

M0872-25ML M0872-5ML
TCIAM0872-25MLEA 734 EUR
TCIAM0872-25ML TCIAM0872-5ML
3-Methylpyridazine ≥97.0% (by GC)
3-Methylpyridazine
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Densità: 1,0491 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87°C
MDL Number: MFCD00006469
CAS Number: 1632-76-4
EINECS: 216-640-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&vid=91b734aac1dd3cb18c3840d1304afde452877175&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR