Stampa…

Pyridazine ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

P0616-25G P0616-5G
TCIAP0616-25GEA 103 EUR
TCIAP0616-25G TCIAP0616-5G
Pyridazine ≥99.0% (by GC)
Pyridazine
Formula: C₄H₄N₂
Peso molecolare: 80,09 g/mol
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: -8°C
Densità: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00006463
CAS Number: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 14,07969
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&vid=32cd5774ff53cb491f032d25b373ac4ef38b4929&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR