Stampa…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
T2724-25G T2724-5G
TCIAT2724-25GEA 153 EUR
TCIAT2724-25G TCIAT2724-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: 30…35 °C
Densità: 0,9269 g/cm³ (40 °C)
MDL Number: MFCD00015536
CAS Number: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&vid=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C