Stampa…
1H-Pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole
P0546-25G P0546-250G
TCIAP0546-25GEA 20 EUR
TCIAP0546-25G TCIAP0546-250G
1H-Pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1H-Pyrazole
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68,08 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…68 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005234
CAS Number: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 14,07960
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5518f87aca4642fbb409973cab7e2bd2cafbffc&vid=d5518f87aca4642fbb409973cab7e2bd2cafbffc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency