Stampa…
Pyrazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P0544-25G P0544-500G
TCIAP0544-25GEA 27 EUR
TCIAP0544-25G TCIAP0544-500G
Pyrazine ≥98.0% (by GC)
Pyrazine
Formula: C₄H₄N₂
Peso molecolare: 80,09 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52 °C
Densità: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
MDL Number: MFCD00006122
CAS Number: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,07957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219f25a6ec9111049d36182506762b5906b55961&vid=219f25a6ec9111049d36182506762b5906b55961&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency