Stampa…
1-Methylindole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0561-25G M0561-5G
TCIAM0561-25GEA 67 EUR
TCIAM0561-25G TCIAM0561-5G
1-Methylindole ≥96.0% (by GC)
1-Methylindole
Formula: C₉H₉N
Punto di ebollizione: 246°C
Punto di fusione: 94…95 °C
Densità: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005800
CAS Number: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&vid=f2d218de32e35b25dc1b2826454a6cf3b78a05d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %