1,2-Dimetilimidazolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole
Formula:
C₅H₈N₂ Punto di ebollizione: 205°C Punto di fusione: 38 °C Densità: 1,084 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005294 CAS Number: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 UN: 3263 ADR: 8,III |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |