Stampa…
Imidazolo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0001-25G I0001-500G I0001-100G
TCIAI0001-25GEA 16 EUR
TCIAI0001-25G TCIAI0001-500G TCIAI0001-100G
Imidazolo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Punto di ebollizione: 256°C
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27c5226abf7468e9bec014d556f5fb54ad6b5eb&vid=d27c5226abf7468e9bec014d556f5fb54ad6b5eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 0.5 %