Stampa…
Diphenylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2820-25G D2820-5G
TCIAD2820-25GEA 188 EUR
TCIAD2820-25G TCIAD2820-5G
Diphenylsilane ≥98.0% (by GC)
Diphenylsilane
Formula: C₁₂H₁₂Si
Peso molecolare: 184,31 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
Densità: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003002
CAS Number: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&vid=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %