Diphenylsilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D2406-25G
D2406-5G
TCIAD2406-25GEA
126
EUR
TCIAD2406-25G
TCIAD2406-5G
Diphenylsilane ≥97.0% (by GC)
Diphenylsilane
Formula:
C₁₂H₁₂Si Peso molecolare: 184.31 g/mol Punto di ebollizione: 127°C Flash Pt: 98°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003002 CAS Number: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |