Stampa…

Phenylsilane ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Silylbenzene

P1291-25ML P1291-5ML
TCIAP1291-25MLEA 392 EUR
TCIAP1291-25ML TCIAP1291-5ML
Phenylsilane ≥96.0% (by GC)
Phenylsilane
Formula: C₆H₈Si
Peso molecolare: 108,22 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013478
CAS Number: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c79fe2695d6b11bfcfe84e67ba1ef5bc0cfc98d&vid=0c79fe2695d6b11bfcfe84e67ba1ef5bc0cfc98d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8790 to 0.8840

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR