1,3-Difenilguanidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₃N₃ Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 146…147 °C Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001758 CAS Number: 102-06-7 EINECS: 203-002-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,03324 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 152.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |