Dibenzofurano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
|
D0147-25G
D0147-500G
D0147-100G
TCIAD0147-25GEA
32
EUR
TCIAD0147-25G
TCIAD0147-500G
TCIAD0147-100G
Dibenzofurano ≥98.0% (by GC)
Dibenzofurano
Formula:
C₁₂H₈O Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 79…82 °C Densità: 0,966 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004968 CAS Number: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 85.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...