Stampa…

(±)-2-Methylpiperazine ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Methylpiperazine

M1179-25G M1179-500G
TCIAM1179-25GEA 22 EUR
TCIAM1179-25G TCIAM1179-500G
(±)-2-Methylpiperazine ≥99.0% (by GC)
(±)-2-Methylpiperazine
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 153°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005954
CAS Number: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b968a4bf8e57e259e3d739f5bdc242dc971978b8&vid=b968a4bf8e57e259e3d739f5bdc242dc971978b8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR