Piperazina esaidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₀N₂·6H₂O Punto di ebollizione: 145 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 44…45 °C Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149389 CAS Number: 142-63-2 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 14,07464 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |