Stampa…
α-Terpinene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
M0317-25ML M0317-500ML
TCIAM0317-25MLEA 16 EUR
TCIAM0317-25ML TCIAM0317-500ML
α-Terpinene ≥90.0% (by GC)
α-Terpinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001534
CAS Number: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&vid=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %