Stampa…
2-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0580-25G M0580-5G
TCIAM0580-25GEA 98 EUR
TCIAM0580-25G TCIAM0580-5G
2-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2-Methylquinoxaline
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00006727
CAS Number: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&vid=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %