Stampa…
1,2,3-Benzotriazolo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0094-500G B0094-25G B0094-100G
TCIAB0094-500GEA 88 EUR
TCIAB0094-500G TCIAB0094-25G TCIAB0094-100G
1,2,3-Benzotriazolo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,2,3-Benzotriazolo
Formula: C₆H₅N₃
Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 99 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005699
CAS Number: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01108
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&vid=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency