Stampa…
1,4-Diphenylbutadiyne ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2789-25G D2789-5G
TCIAD2789-25GEA 497 EUR
TCIAD2789-25G TCIAD2789-5G
1,4-Diphenylbutadiyne ≥98.0% (by GC)
1,4-Diphenylbutadiyne
Formula: (C₆H₅)CCCC(C₆H₅)
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 87 °C
Densità: 1,163 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004787
CAS Number: 886-66-8
EINECS: 212-953-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551d9d47ed60871fb9d4bb9176ce4d1863476b6&vid=e551d9d47ed60871fb9d4bb9176ce4d1863476b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency