Stampa…
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0879-500ML T0879-25ML T0879-100ML
TCIAT0879-500MLEA 170 EUR
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML TCIAT0879-100ML
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0% (by GC)
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Formula: C₁₂H₁₅N
Peso molecolare: 173,26 g/mol
Punto di ebollizione: 248°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005813
CAS Number: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %