Stampa…

2-Methylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole

M0286-25G M0286-250G
TCIAM0286-25GEA 22 EUR
TCIAM0286-25G TCIAM0286-250G
2-Methylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylbenzimidazole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
MDL Number: MFCD00005598
CAS Number: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc3985c69babef7be38ad51f6e636025dae6b995&vid=bc3985c69babef7be38ad51f6e636025dae6b995&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR