4-Ethylmorpholine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
E0145-25ML
E0145-500ML
TCIAE0145-25MLEA
16
EUR
TCIAE0145-25ML
TCIAE0145-500ML
4-Ethylmorpholine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Ethylmorpholine
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 139°C Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 36°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006177 CAS Number: 100-74-3 EINECS: 202-885-0 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |