Stampa…
Morfolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0465-25ML M0465-500ML
TCIAM0465-25MLEA 17 EUR
TCIAM0465-25ML TCIAM0465-500ML
Morfolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Morfolina
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 129°C
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005972
CAS Number: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&vid=96605549f38d626026d0fd50490c339a184ca60a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %