Stampa…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T1051-25ML T1051-250ML
TCIAT1051-25MLEA 72 EUR
TCIAT1051-25ML TCIAT1051-250ML
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Formula: C₉H₁₉N
Peso molecolare: 141,26 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…31 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005985
CAS Number: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&vid=f3cf7cfb15a962801730ecdeb75422acd1fbe002&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %