Stampa…

Perhydroazepine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

H0092-25ML H0092-500ML
TCIAH0092-25MLEA 16 EUR
TCIAH0092-25ML TCIAH0092-500ML
Perhydroazepine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Perhydroazepine
Formula: C₆H₁₃N
Punto di ebollizione: 138°C
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006934
CAS Number: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512bf354c9f162093351b0bb71dcfe41c2e0aad0&vid=512bf354c9f162093351b0bb71dcfe41c2e0aad0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR