Stampa…
Tetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0110-25ML T0110-500ML T0110-100ML
TCIAT0110-25MLEA 16 EUR
TCIAT0110-25ML TCIAT0110-500ML TCIAT0110-100ML
Tetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
Tetrahydropyran
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: –44,2 °C
Densità: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -20°C
MDL Number: MFCD00006585
CAS Number: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&vid=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %