Diphenyl disulphide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
Formula:
C₁₂H₁₀S₂ Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 58…60 °C Densità: 1,155 g/cm³ (64.9 °C) |
MDL Number:
MFCD00003065 CAS Number: 882-33-7 EINECS: 212-926-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 59.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |