Stampa…
Dibutyl disulphide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 31 EUR
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Dibutyl disulphide ≥95.0% (by GC)
Dibutyl disulphide
Formula: C₈H₁₈S₂
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009467
CAS Number: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %