Stampa…

cis-Decaidronaftalina ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D0009-25ML D0009-500ML
TCIAD0009-25MLEA 27 EUR
TCIAD0009-25ML TCIAD0009-500ML
cis-Decaidronaftalina ≥98.0% (by GC)
cis-Decaidronaftalina
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064189
CAS Number: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&vid=41898bccbb243d36905f9a0be25e0d13d9e58cd9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR