Stampa…
o-Terphenyl ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Terphenyl, 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, 1,1:2,1-Terphenyl
T0019-25G T0019-500G T0019-100G
TCIAT0019-25GEA 38 EUR
TCIAT0019-25G TCIAT0019-500G TCIAT0019-100G
o-Terphenyl ≥99.0% (by GC)
o-Terphenyl
Formula: C₁₈H₁₄
Peso molecolare: 230,31 g/mol
Punto di ebollizione: 332°C
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003055
CAS Number: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&vid=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency