Stampa…

cis-Stilbene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene

S0089-5ML S0089-1ML
TCIAS0089-5MLEA 63 EUR
TCIAS0089-5ML TCIAS0089-1ML
cis-Stilbene ≥96.0% (by GC)
cis-Stilbene
Formula: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 152°C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004788
CAS Number: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a968ffbca7aced95ca6de5610cf523fd064c8d&vid=c0a968ffbca7aced95ca6de5610cf523fd064c8d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR