Stampa…
Paraformaldeide ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0018-25G P0018-500G
TCIAP0018-25GEA 16 EUR
TCIAP0018-25G TCIAP0018-500G
Paraformaldeide ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Paraformaldeide
Formula: (CH₂O)n
Punto di ebollizione: 135 - 136 °C (13 -rr)
Punto di fusione: 123 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133991
CAS Number: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,07025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&vid=f72db985ad29036a6130d54cc2f5f1ac6f91c792&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Sodium Sulfite Method) min. 90.0 %